Du sökte efter: Förindränkt
46  results were found
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (115-0034)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
UOM: 1 * 75 Items
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: These non woven PP wipes are saturated with 70% denatured ethyl alcohol and 30% deionised water.
Artikel nummer : (115-1867)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: These meltblown PP wipes are saturated with a 70% isopropyl alcohol/30% deionised water blend and are sterilised by gamma irradiation.
UOM: 1 * 1.200 Items
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: These heat seal wipes are made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipes. This creates a very clean, non ...
Sale
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: These non woven wipes are made from meltblown polypropylene pre-saturated with 70% semiconductor grade isopropanol and 30% deionised water.
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Meltblown polypropylene wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Slide 'n seal bag is a resealable bag that allows easy dispensing of PROSAT® polywipe-C pre-saturated wipes. The plastic piece glides across the top o...
Artikel nummer : (115-1869)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: This wipe is made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipe. This creates a very clean, non abrasive edge ...
UOM: 1 * 800 Items
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Hydroentangled split microfibre wipes pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water.
Artikel nummer : (CONTPSPS0030)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: These wipes are made of 100% knitted polyester pre-saturated with 100% semiconductor grade Isopropyl Alcohol (IPA).
UOM: 1 * 750 Items
Artikel nummer : (115-0911)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: This durable wipe is made from 100% non woven polyester fibers, hydroentagled into an extremely soft, clean, and strong fabric which is very low in bo...
UOM: 1 * 1.500 Items
Artikel nummer : (115-2739)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: 100% nonwoven polyester wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
UOM: 1 * 800 Items
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Non woven wipes pre-saturated with acetone or isopropanol.
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Förindränkta stickade polyesterdukar tillverkade av Polynit Heatseal-material. Dukarna är Förindränkta med 70% IPA och 30% avjoniserat vatten. De är d...
Sale
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: The Polywipe-C Heatseal wipe is made from filament polyester and pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Sale
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom