Du sökte efter: Exsickatorer, Glas
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borsilikatglas 3.3.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilikatglas 3.3.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread in the lid with stopcock. With desiccator base with flat flange, no o...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Exsickator, Mobilex, Borosilikatglas, With side stopcock 224 mm, Nominell storlek: 200 DN, Användbar höjd: 296 mm, Ytterdiam×H: 270×296 mm, Innerdiam: 224 mm
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Exsickator, Borosilikatglas, With NS 24/29, Novus, Nominell storlek: 300 DN, Användbar höjd: 150 mm, Ytterdiam×H: 380×420 mm, Innerdiam: 300 mm
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: Simax borosilicate glass, novus pattern.
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: SIMAX borosilicate glass.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Vacuum desiccators are made of borosilicate glass 3.3 and are tested for tension, vacuum tightness and pressure.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3 with precisely ground flat flanges.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3 with precisely ground flat flanges.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Ideal for vacuum and non vacuum applications.
Artikel nummer : (WITG5.660.200)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: This desiccator is made from DURAN® glass, without porcelain disc, with tubulated lid.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Desiccators are made of borosilicate glass, with safety PROTEFAN coating as implosion and splinter protection.
Artikel nummer : (WITG5.661.250)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3. This vacuum desiccator has 10.5 litre capacity.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (WITG5.624.104)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (JENC250-068)
Leverantör: JENCONS SCIENTIFIC LTD
Beskrivning: Borosilicate glass. Elastomer ring is compressed under vacuum making a dry seal. The PTFE valve is situated centrally on the lid, which in conjunction...
UOM: 1 * 1 Each
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom