Du sökte efter: Exsickatorer, plast
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Genomskinligt PC-lock och underdel i blå PP, med eller utan kran i PTFE. Passar för vakuumslang med 6,4 mm (¹/₄") innerdiameter. Kan användas med alla...
Artikel nummer : (467-0021)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Exsickator, Plastic, Nalgene®, PP/PC, Utan kran, Nominell storlek: 181 DN, Användbar höjd: 87 mm, Ytterdiam×H: 181×149 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (467-3120)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Genomskinlig PC, okrossbar och lätt. Lämplig för användning med och utan vakuum. Med bred bas för bättre stabilitet. Passar vakuumslang med 6,4 mm til...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dr...
Artikel nummer : (BELAF420290001)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Clear polycarbonate desiccator with large storage space, portable and easy to use. Two gas ports accept tubing (inner Ø 6,35 mm) and have easy turning...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brand
Beskrivning: Dessicators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: These compact, high-quality vacuum desiccators in clear or amber (UV blocking) polycarbonate maintain a vacuum and stay gas-tight allowing reliable dr...
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Exsickator med underdel i vit PP och lock i glasklar PC med räfflad knopp. Torkmedel kan placeras under eller på PP-plattan.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Exsickator, Plastic, PP/PC, Med kran, Nominell storlek: 250 DN, Användbar höjd: 225 mm, Ytterdiam×H: 285×300 mm
Artikel nummer : (467-2245)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Desiccators with top made of clear polycarbonate, for easy viewing of contents, and white polypropylene bottom. The small size of this desiccator allo...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAF420290000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: This domed desiccator provides a spacious interior for large, moisture sensitive materials. Laboratory grade polycarbonate provides a clear, unobstruc...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (VITL326294)
Leverantör: VITLAB
Beskrivning: Ideal dessicators for use in educational laboratories.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAF420430000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Transparent polycarbonate lid and base.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Vacuum chamber systems include a transparent jar and neoprene gasketed vacuum plate with a tubing adapter that fits 6,4 mm Int.Ø tubing. Jars are avai...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom