Du sökte efter: Torkdukar för ömtåliga tillämpningar
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Absorberande papper som passar för rengöring och torkning av glasbehållare, provrör, objektglas, flaskor m.m.
Artikel nummer : (KIMB21905-026)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
UOM: 1 * 17.160 Items
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Hållbara enhetligt förstärkta handdukar för krävande jobb. Kan användas i medel- till tunga applikationer.
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: These high quality wipes, made from 100% pure fibre, are suitable for a variety of precision wiping tasks such as the cleaning of delicate glassware, ...
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: KIMTECH PREP* polerdukar av fiberduk är idealiska för torrpolering av glas och andra material. De är också lämpliga att använda före och efter målning...
Artikel nummer : (CONTMP1213BG)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: These wipes made from creped spunlaced polyester/cellulose fabric offer outstanding strength and sorbency. Ideal for the removal of thick liquids, gre...
UOM: 1 * 900 Items
Artikel nummer : (KIMB7432)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Kleenex® Wipes are ideal in busy healthcare environments. Available in a handy, portable POP-UP box, these wipes are soft, yet strong and can be used ...
UOM: 1 * 80 Items
Artikel nummer : (115-0370)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: Sontara AC is a white non woven creped wipe made with 55% special cellulose and 45% polyester.
UOM: 1 * 250 Items
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: These strong Kimtech™ wipes are made of HYDROKNIT* material. Engineered for critical applications involving solvents, inks and paints.
Artikel nummer : (PGIN74236)
Leverantör: PGI NONWOVEN
Beskrivning: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
UOM: 1 * 400 Items
Artikel nummer : (115-1556)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: These soft and flexible wipes have a non woven open structure that is ideal for the removal of excess sealant prior to industrial painting or coating ...
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (SCAA190578)
Leverantör: Essity
Beskrivning: This extremely low lint cloth with anti-static properties is ideal for use with solvents when cleaning smooth surfaces. Made from 100% PP.
UOM: 1 * 400 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom