Du sökte efter: Desinficerande torkdukar
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Fast acting and fast drying wipes with broad spectrum bactericidal, fungicidal, mycobactericidal, and virucidal activity for use on non-porous surface...
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Wipes impregnated with a cleaning and degreasing solution for hands, objects, tools, equipment and surface.
Artikel nummer : (115-2997)
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Create a positive and lasting impression by providing PURELL® antimicrobial wipes plus, which offer excellent efficacy against bacteria and yeast, and...
UOM: 1 * 1.200 Items
Artikel nummer : (PRTWIW40BLU)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: Polyviscose wipes with anti-bacterial and anti-fungal action - effective against 99,9% of bacteria including Human influenza H1N1 and H3N2.
UOM: 1 * 200 Items
Artikel nummer : (BRND44870_U)
Leverantör: Brand
Beskrivning: Dry polyester wipes for impregnation with universal or disinfecting detergents. The lint-free and tear-proof wipes are designed for both optimal disin...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Diversey
Beskrivning: Powered by AHP® technology. Oxivir® disinfectant cleaners provide an alternative to traditional disinfectants by delivering fast acting, broad spectru...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Packaging
Artikel nummer : (BODE976690_U)
Leverantör: BODE CHEMIE GMBH
Beskrivning: These universally applicable fleece wipes can be used in combination with all liquid BODE surface disinfectants.
UOM: 1 * 6 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom