Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Ansiktsservetter
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sortera efter:
Artikel nummer : (115-0600)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Anskiktsservett med 2 skikt i 100% cellulosapapper.
UOM:  1 * 150 Items
Artikel nummer : (KIMB1126)
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Benämning:   Luxury, ultra-soft hand towels that improves hygiene and care, enhance comfort and dispensed one at a time so they are touched only by the user and he...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Benämning:   Extra mjuka servetter med 2 skikt som dispenseras en i taget från en kubdispenser.
Artikel nummer : (KIMBH6252010)
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Benämning:   Very soft 2 ply facial tissues.
UOM:  1 * 3.000 Items
Artikel nummer : (KIMB8837)
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Benämning:   Servetter i 2 skikt av förstklassig kvalitet tillverkade av 100 % förfinade återvunna fibrer – FSC-certifierade. Kan även användas med den eleganta fö...
UOM:  1 * 2.100 Items
Artikel nummer : (115-1723)
Leverantör:  SCA
Benämning:   Ansiktsservett i ren cellulosa.
UOM:  1 * 3.000 Items
Artikel nummer : (ZVGA16515)
Leverantör:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Benämning:   These double-layered laboratory and facial tissues from zetBox® are highly absorbent and ultra-soft. Perfect for sensitive application areas.
UOM:  1 * 4.500 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7  av 7