Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (3)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Omrörare med lock, mekanisk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sortera efter:
Artikel nummer : (441-2907)
Leverantör:  IKA
Benämning:   Robust, kompakt, ergonomisk design med digital display.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IKA
Benämning:   Extremely powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 200 l. Unit has a robust,...
Leverantör:  IKA
Benämning:   [EN]TURBOTRON RKG-00-BO 0,25 KW WITHOUT 1 * 1 Items
Leverantör:  IKA
Benämning:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Leverantör:  STUART SCIENTIFIC
Benämning:   Range of quiet running overhead stirrers to meet all laboratory requirements.
Artikel nummer : (441-1101)
Leverantör:  HEIDOLPH
Benämning:   Basmodell. Analog inställning av varvtalet med stora knappar. Skaftet passar för omrörarverktyg med skaft på upp till 8 mm i diameter.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Benämning:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7  av 7