Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (1)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Bad med viskometer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/93/18989993.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Viscosity baths for use with popular capillary viscometers are configured to accommodate specific testing and quality control needs, including ASTM D-...
Artikel nummer : (FUNGB150V20)
Leverantör:  FUNGILAB
Benämning:   Precision viscometer bath suitable for capillary viscometers such as cannon-fenske, ubbelohde, ostwald, tube BS U, cannon-manning semimicro, ubbelohde...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOI285418568)
Leverantör:  SI ANALYTICS
Benämning:   The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  JULABO GMBH
Benämning:   Ett urval stabila, termostatreglerade bad för synliga och exakta temperaturapplikationer särskilt lämpade för mätningar med kapillärviskosimeter.
Leverantör:  FUNGILAB
Benämning:   Digitally controlled thermostatic baths. Models have a circulation pump with adjustable flow rate for external temperature control for viscometers. Un...
Leverantör:  LAUDA
Benämning:   Viscometer bath, Viscocool 6 S, Polycarbonate, Temperaturområde (°C): 15...90, Temperaturstabilitet (°C): ±0,01, Bad, volym (l): 6,5, Bad, djup (mm): 330, B×D×H (mm): 206x415x530, * Requires cooling unit for temperatures around or below ambient
Leverantör:  HUBER
Benämning:   Visco thermostats are mainly used with capillary viscometers or densitometers for the measurement applications. These are offers the highest temperatu...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7  av 7