Du sökte efter: Vattenbad, utan omrörning
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tillverkat i rostfritt stål eller polykarbonat. Idealiskt för användning med VWR®-hängtermostater. Används där hållbarheten hos rostfritt stål eller p...
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vattenbad med dubbelväggigt, rostfritt stål (inre) och ytbehandlad stålplåt (yttre). Alla bad utom de 2 liters modellerna är försedda med dreneringsrö...
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Ett sortiment med digitala vattenbad utan omrörning med olika modeller från 5 till 26 liter. Alla enheter har rostfria ståltankar och hållbara lackera...
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Bad, CORIO™, BT27, Volym: 20 - 27 L, Temp.-område: ≤100 °C, Bad, B×D×H: 300×350×200 mm
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Bad, CORIO™, B27, Rostfritt stål, Volym: 17 - 27 L, Temp.-område: ≤150 °C, Bad, B×D×H: 300×500×200 mm, B×D×H: 370×580×250 mm
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Digitala vattenbad av hög kvalitet utan omrörning med olika modeller från 2 till 34 liter och ett dubbelt bad med 5 och 12 liter. Dubbla bad är ideali...
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 18 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Artikel nummer : (442-0814)
Leverantör: 2MAG
Beskrivning: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Kvalitetsbad tillverkade i korrosionsresistent rostfritt stål för att klara krävande miljöer. Finns i fem storlekar: 5, 12, 18, 26 och 38 liter, för m...
Artikel nummer : (JULA9461701)
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Open bath circulator with high quality bath tanks made of transparent plastic or stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Leverantör: IKA
Beskrivning: Bad, IB R 20 eco, PC, Volym: 20 L, Temp.-område: ≤100 °C, Bad, B×D×H: 504×317×151 mm, B×D×H: 552×365×167 mm
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: Isolerat bad i rostfritt stål som kan användas upp till 200 °C. Ytterhöljet är tillverkat i pulverlackerad stålplåt. Utrustat med inbyggd avtappningsk...
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: Bad, PC, Volym: 20 L, Temp.-område: ≤100 °C, Bad, B×D×H: 322×506×208 mm
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: Simple to operate water baths. Working temperature range is 25 to 100 °C.
Artikel nummer : (IKAA20016334)
Leverantör: IKA
Beskrivning: Compact and ergonomic heating safety bath for all tempering media.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom