Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
UV-ljusbox
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/58/18989958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   All VWR® transilluminators slide out for easy access and provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable ...
Leverantör:  CONSORT
Benämning:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Leverantör:  SYNOPTICS
Benämning:   Ljusbox, UV, Syngene, GX-2020LM-E, Våglämgd (nm): 302/365, Filterstorlek (mm): 200×200
Leverantör:  SYNOPTICS
Benämning:   Ljusbox, UV, Syngene, GE-2020M-E, Våglämgd (nm): 302, Filterstorlek (mm): 200×200
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Benämning:   Dessa högintensiva UV-ljusbord har fyra 25 W-rör och ger 100 W högintensiv och jämn UV-belysning för hög fluorescens och känslighet vid betraktande av...
Leverantör:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Benämning:   Alla Benchtop-ljusbord är kompakta och lätta och utgör ett prisvärt alternativ till ljusborden i High Performance-serien. Med undantag för modell M-10...
Artikel nummer : (733-2006)
Leverantör:  EDVOTEK EUROPE LTD
Benämning:   För visualisering av etidiumbromidfärgat DNA (kräver tillsats av flourescerande kemikalie tex. GelRed art.nr. BTIU41003). Säkerhetsfunktioner, såsom U...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Benämning:   UV-belysning med en mycket enhetlig excitationskälla för kvantitativ fluorescerande fotodokumentation. Lämpat för ett stort urval av genomiska och pro...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8