Du sökte efter: Ljusbox för blått ljus
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Artikel nummer : (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Leverantör: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivning: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SYNOGEULTRASLIMLED)
Leverantör: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivning: UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Visi-Blue™ transilluminator är utformad för användning med SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP och andra 480 nm blå exciteringsprover.
Artikel nummer : (733-2005)
Leverantör: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning: The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom