Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (18)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Racklor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/09/18945009.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PS, steril. Med helt slät, rundad yta som är fri från ojämna kanter och ojämnheter. Möjliggör jämn spridning av vätskeprover över ytan på agarpla...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PS, steril. För ytspridning av vätskor på agarplattor. Används för bakteriell kontroll (CFU-plattberäkningar) av vatten, mjölk och andra vätskeprover.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP, sterila eller icke sterila. Bekväm och prisvärd, har utformats för att förenkla arbetet med bakterieodlingar. Med helt slät, rundad yta som ä...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Artikel nummer : (HEATHS86655)
Leverantör:  HEATHROW
Beskrivning:   Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Corning Life Science
Beskrivning:   PS spreaders, T-shaped. Sterile, SAL 10-3.
Leverantör:  Corning Life Science
Beskrivning:   PS spreaders, L-shaped, with curved end. Sterile, SAL 10-3.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa