Du sökte efter: Inokuleringsöglor och Nålar
40  results were found
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, sterile. These loops ensure consistent wetting and complete liquid transfer. Available rigid or flexible and have smooth edges to avoid gouging th...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, steril.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Artikel nummer : (612-2496)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS, sterile. Calibrated, disposable inoculating loops made from flexible or rigid plastic that cater for microbiologist's different applications and m...
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverantör: 3M Food Safety
Beskrivning: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Ett sortiment av NiCr-trådöglor försedda med lätta, isolerade aluminiumhandtag. Kombiöglorna är okalibrerade och finns i ett urval av öglestorlekar me...
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Dessa nickel-krom metalltrådslingor finns tillgängliga icke kalibrerade i olika storlekar med inre diametrar (Ø) på 2, 3, 4 eller 5 mm, eller kalibrer...
Leverantör: RSG
Beskrivning: Platinös i NiCr 8020, finns i olika storlekar och längder med innerdiameter 1,5, 2,5 eller 4 mm. Tål värme, öglan kan flamsteriliseras. Tråddiameter: ...
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Inoculating loop, 1 µl, Sterilt
Leverantör: ANICRIN S.R.L.
Beskrivning: Inoculating loop, Blå, 10 µl
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål 18/10. Längd 100 mm.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PS, steril. Problemfri ympning med slät yta, engångs.
Leverantör: Brand
Beskrivning: PS, gamma sterilised, disposable. For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both en...
Artikel nummer : (KART2650)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Inoculating loop, PS, Ofärgad, 1 µl, Sterilt
UOM: 1 * 2.000 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom