Du sökte efter: Elektroporeringselektroder
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: BTX
Beskrivning: AgilePulse™ needle array electrodes are miniature needles designed to provide superior, highly uniform electric fields in dermal or muscular tissue as...
Sale
Leverantör: BTX
Beskrivning: Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo, and in utero drug or gene delivery. Tweezertrodes™ consist of a standard 12 cm twee...
Leverantör: BTX
Beskrivning: 2-Needle Array™-elektroder är nålliknande elektroder speciellt utformade för in vivo läkemedels- eller gentillförselapplikationer. Elektroden b...
Leverantör: BTX
Beskrivning: This electrode is designed for delicate and/or difficult tissue transfection. Ex vivo electropoartion is an efficient, effective method to introduce g...
Artikel nummer : (732-0025)
Leverantör: BTX
Beskrivning: The Petri Pulser™ electrode is a reusable electroporation applicator designed to fit into each single well of a 6-well plate or an individual 35 mm di...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BTX
Beskrivning: Genepaddles är icke-invasiva elektroder av paddle-type vilka är återanvändbara och avsedda för in vivo och in vitro applikationer såsom ...
Leverantör: BTX
Beskrivning: Genetrode™ är hopparade, återanvändbara nålformade elektroder som är idealiska för elektroporeringstillämpningar in vivo och in ovo, bla...
Leverantör: BTX
Beskrivning: Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo drug or gene delivery applications.
Leverantör: BTX
Beskrivning: These in vivo style electrode specifically designed for muscle gene delivery. Among the non-viral techniques for in vivo gene transfer, the direct inj...
Leverantör: BTX
Beskrivning: This tissue chamber is specifically designed to handle ex-vivo tissue samples that are either larger than normal or have a unique shape making it diff...
Artikel nummer : (700-4812)
Leverantör: BTX
Beskrivning: This flat electrode can be used for both electroporation and electro cell fusion. It generates either a divergent or homogeneous field depending on th...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (732-0000)
Leverantör: BTX
Beskrivning: This petri dish electrode is designed to be used with a 100 mm petri dish that functions as the electroporation chamber. The electrode is used to elec...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BTX
Beskrivning: Reusable plate electrode designed to directly electroporate adherent cells or electroporate cultured cell monolayers on filters. The Adherent Cell ele...
Leverantör: BTX
Beskrivning: Skjutmåttselektroder är återanvändbara elektroder av skjutmåttstyp som är lämpliga för en mängd olika in vivo-tillämpningar, till exempel för l...
Leverantör: BTX
Beskrivning: Elektrod, elektroporering, Microslide 450, 0,5 mm mellanrum, 20 µl*
Artikel nummer : (BTXI45-0510)
Leverantör: BTX
Beskrivning: This needle style platinum electrode is specifically designed for in vivo applications on the most fragile of tissue types, such as brain tissue. The ...
UOM: 1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom