Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (13)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
dispenserboxar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/29/18945129.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Crystal-clear bins for small items inventory, like pipette tips, tubes, fittings, finger cots and other bulk small items.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to safety accessories.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Akryl
Artikel nummer : (216-2001)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Three-compartment dispenser can be used to organise safety glasses, earplugs, soft covers (including bouffant caps, beard covers and shoe covers), or ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (113-8688)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to safety accessories.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (216-2006)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The acrylic combination accessory dispenser holds the most commonly used laboratory disposables in one central location. Dispenser stores tubes, tips,...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (113-8689)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to soft covers like bouffant caps, beard covers and shoe covers.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  MULTIROIR-CONTROLEC
Benämning:   ABS
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa