Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (10)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hinkar, metall
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/90/18709690.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  RSG
Beskrivning:   Rostfritt stål, korrosionsresistent, högblank finish.
Leverantör:  RSG
Beskrivning:   Lid for bucket, Rostfritt stål
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   Buckets, stainless steel 18/10.
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   Lock för mätkanna, rostfritt stål 18/10, Ø 270 mm, För: kanna, 15 l kapacitet
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   Stainless steel 18/10.
Artikel nummer : (USBE4500)
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Beskrivning:   Stainless steel.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Texwipe
Beskrivning:   Stainless steel, Type 304.
Leverantör:  COLDSTREAM ENGENEERING
Beskrivning:   Stainless steel, 304 grade.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa