Du sökte efter: Isbehållare
Isbehållare med eller utan lock. Kan användas med torris eller krossad is och köldblandningar. Isbehållarna är isolerade, vattentäta och har täta lock för att behålla temperaturen.
Isbehållare med eller utan lock. Kan användas med torris eller krossad is och köldblandningar. Isbehållarna är isolerade, vattentäta och har täta lock för att behålla temperaturen.
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polyurethane foam.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polyurethane foam.
Leverantör: Corning
Beskrivning: Ethylene vinyl acetate (EVA) foam.
Artikel nummer : (BRND156100)
Leverantör: Brand
Beskrivning: Polyurethane foam.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Expanded urethane
Artikel nummer : (KART1000)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Made of red PUR. Equipped with lid and two side-handles. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ult...
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Ice bucket, Azlon®, square, with lid, PU, Volym: 4,5 L, Bredd: 330 mm, Djup: 330 mm, Höjd: 185 mm, Färg: Grön
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom