Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (32)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
istrag
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Polyurethane foam.
Artikel nummer : (BCISBCS-115-25PL)
Leverantör:  BIOCISION, LLC
Benämning:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Leverantör:  Corning Life Science
Benämning:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   Ice pan, Midi, with lid, Magic Touch™, Urethane, Volym: 4 l, Färg: Blå, B×D×H: 304×229×218 mm
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   Färgad polymer
Leverantör:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Benämning:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7  av 7