Du sökte efter: Gaspatroner
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (451-2201)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Gas cartridges, 400 ml, butan/propan
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Gaspatron, CV 360, 52 g, För: Gasprofi-enheter och blåslampor, butan
Artikel nummer : (CAMP2000033971)
Leverantör: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivning: Campingaz® gas cartridge CP250 with safety valve.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (CAMP2182099)
Leverantör: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivning: Campingaz® gas cartridge CG1750 with safety valve.
UOM: 1 * 12 Items
Artikel nummer : (HECH41396020)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Gas cartridges, 190 g, butan
UOM: 1 * 190 g
Artikel nummer : (451-4264)
Leverantör: FRANKEA GMBH
Beskrivning: Universal butane gas, for gas lighters.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (451-0047)
Leverantör: R-L ENTERPRISES LTD
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Gas cartridges, 220 g, butan/propan
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom