Du sökte efter: NS-Manschetter
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE, 0,05 mm tjock.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE, med grepp.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Hylsor för sfäriskt slipade fattningar, BOLA, PTFE, För: S 29
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: PTFE.
Leverantör: COWIE
Beskrivning: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Leverantör: COWIE
Beskrivning: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: PTFE.
Artikel nummer : (BRND51422)
Leverantör: Brand
Beskrivning: PTFE, 0,05 mm thick.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Artikel nummer : (SEMA0614)
Leverantör: SEMADENI
Beskrivning: Made of PTFE, white.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom