Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (2)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Butyrometrar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/45/20236845.jpg
En butyrometer används för att bestämma fetthalten i mjölk och mejeriprodukter. Butyrometrar kan använda olika mätmetoder beroende av provet som testas. Gerber-metoden är den mest använda metoden. Kvalitetskontroll av livsmedelsprodukter är viktigt för att möta konsumenternas förväntningar. Energin i provet är direkt relaterad till fettinnehållet, villket gör det väsentligt att avläsa ett korrekt resultat som i sin tur ska beskriva produkten på innehållsförteckningen.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Leverantör:  GERBER FUNKE DR N.
Benämning:   According to Koehler´s measuring method.
Leverantör:  GERBER FUNKE DR N.
Benämning:   Borosilicate glass.
Leverantör:  GERBER FUNKE DR N.
Benämning:   According to Kehe`s method.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GERBER FUNKE DR N.
Benämning:   According to Teichert`s method.
Artikel nummer : (614-0136)
Leverantör:  GERBER FUNKE DR N.
Benämning:   For determining free fat content in milk and cream.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (614-0132)
Leverantör:  GERBER FUNKE DR N.
Benämning:   Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM:  1 * 10 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6