Du sökte efter: Flaskor, metall
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivning: Made of pure aluminium.
Leverantör: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivning: Pure aluminium (99,5%).
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: Stainless steel bottles are ideal for storing and transporting powders and liquids. The high-quality, crevice-free finish makes these containers ideal...
Leverantör: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivning: Ren aluminium.
Artikel nummer : (215-3263)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (215-3262)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: These selection of GL45 stainless bottles are suitable a wide range of laboratory and production applications.
New Product
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Pure aluminium (material AL 99,5). This aluminium bottle is particularly suitable for storing, transport, or sending substances and reference samples ...
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Pure aluminium (material AL 99,5).
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom