Du sökte efter: Pulvertrattar
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, translucent.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Pulvertratt, PP, Tratt, y.d.: 60 mm, Rör, y.d.: 15 mm, Rörlängd: 19 mm, Längd: 58 mm
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Powder funnel, Soda Glass, Tratt, y.d.: 40 mm, Rör, y.d.: 14 mm, Rörlängd: 18 mm
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: These single use powder funnels made from chemically resistant, food grade HDPE are ideal for use with powders, creams and liquids.
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Powder funnel, Nalgene®, PPCO, Tratt, y.d.: 64 mm, Rör, y.d.: 17 mm, Rörlängd: 22 mm
Artikel nummer : (SAMPM1051B-200)
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: X-ray and metal detectable powder funnels are ideal for both laboratory and production work. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if ...
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål 18/10.
Artikel nummer : (SAMP9111H-200S)
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: The SteriWare Ultra range is the premium range from Sampling Systems. These powder funnels are double bagged and are made from high quality USP class ...
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: Brand
Beskrivning: PP, translucent.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate glass 3,3.
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: Borosilicate glass 3,3.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom