Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (151)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Filtertrattar
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"69"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Borosilikat 3,3 glas.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PTFE, white
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP or PS
Artikel nummer : (221-0274)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Made of clay-coated heavy paper stock.
UOM:  1 * 25 Items
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   DURAN®
Leverantör:  ROBU GLASFILTER
Beskrivning:   Borsilikatglas 3,3
Leverantör:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning:   Soda-lime glass
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 69
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa 