Du sökte efter: Tratt till fat
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Artikel nummer : (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (119-0389)
Leverantör: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Made of PP, translucent.
Leverantör: VITLAB
Beskrivning: Drum funnel, HDPE, Tratt, y.d.: 400 mm, Rör, y.d.: 42 mm, Längd: 365 mm
Leverantör: HIRSCHMANN
Beskrivning: These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
Leverantör: asecos
Beskrivning: Drum funnel, PE, with sieve and lid, with Ø 580 mm, and filling capacity 5 l
Artikel nummer : (221-1153)
Leverantör: SEMADENI
Beskrivning: Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom