VWR®, V-1200, Spektrofotometer, Vis
Leverantör: VWR
VWR®
634-6000EA 20100 SEK
634-6000
VWR®, V-1200, Spektrofotometer, Vis
Spektrofotometer och fotometrer UV/Vis Spektrofotometrar
The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
  • Large LCD (128×64 P)
  • Can save up to a total of 200 results and 200 standard curves
  • Download data to PC via USB interface
Leveransinformation: Levereras med fyra optiska kyvetter, fyra positioners kyvetthållare, natkabel med UK- och EU-kontakt samt skyddshuv.