Fehlings reagens II (L (+)-kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxidlösning) för kvalitativ bestämning av reducerande socker
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
31964.294EA
1300
SEK
31964.294
Fehlings reagens II (L (+)-kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxidlösning) för kvalitativ bestämning av reducerande socker
Fehlings reagens II (L (+)-kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxidlösning)
Potassium-sodium tartrate, alkaline solution
10 ml of solution I + 10 ml of solution II corresponds to about 0,050 g of anhydrous glucose
Densitet:
1,2 g/cm³ (20 °C) |
UN:
1824 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Identification | Passes test |