Natriumhypoklorit (14% Cl₂) i vattenlösning, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
90350.9025EA
2300
SEK
90350.9025
90350.5000
90350.290
Natriumhypoklorit (14% Cl₂) i vattenlösning, TECHNICAL
Natriumhypoklorit
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Formel:
ClNaO MW: 74,44 g/mol Kokpunkt: 111 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –30…–20 °C Densitet: 1,22 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) | Min. 11.5 % |
Identification | Passes test |