Lithium bromide hydrate, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05668.0250EA 14075 SEK
1.05668.0250
Lithium bromide hydrate, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Lithium bromide hydrate
Formel: BrLi·xH₂O
MW: 86,85 g/mol (anhy)
Kokpunkt: 1265 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 549 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149763
CAS nummer: 85017-82-9
EINECS: 231-439-8
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 547 °C (anhydrous)