1,4-Anthraquinone ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
TCIAA2686-1GEA 1100 SEK
TCIAA2686-1G TCIAA2686-5G
1,4-Anthraquinone ≥93.0%
1,4-Anthraquinone
Formel: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Smältpunkt: 218°C
MDL Number: MFCD00013724
CAS nummer: 635-12-1
EINECS: 211-228-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %