2-(Chloromethyl)benzothiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
TCIAC3335-1GEA 1025 SEK
TCIAC3335-1G
2-(Chloromethyl)benzothiazole ≥98.0%
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆CINS
MW: 183,65 g/mol
Kokpunkt: 90°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05664944
CAS nummer: 37859-43-1
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %