fenylacetaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43654.0500EA 2340 SEK
8.43654.0500 8.43654.0100
fenylacetaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
fenylacetaldehyd
Formel: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Kokpunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 33…34 °C
Densitet: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006993
CAS nummer: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (19 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.026 - 1.030 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H8O