Benzyl butyrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16125.0100EA
648
SEK
8.16125.0100
8.16125.0500
Benzyl butyrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzyl butyrate
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,23 g/mol Kokpunkt: 240 °C (1013 hPa) Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00027133 CAS nummer: 103-37-7 EINECS: 203-105-1 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) low |
Molar Mass | 178.23 g/mol |
Boiling Point | 235 - 242 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 11.97 hPa (109 °C) |
Flash Point | 107 °C |
Density | 1.01 g/cm3 |