Kryokärl, automatiskt påfyllningssystem , AF-serien
478-0269EA 0 SEK
VWRI478-0269 VWRI478-0385 VWRI478-0388 VWRI478-0271 VWRI478-0272 VWRI478-0273 VWRI478-0270
Kryokärl, automatiskt påfyllningssystem , AF-serien
AF-seriens enheter är system med stor kapacitet och automatisk påfyllning, som erbjuder full kontroll med ett lättanvänt gränssnitt. Kontrollmodulen är konstruerad för att hantera kryotanken automatiskt. Flytande kväve måste tillföras enheterna från ett fristående trycksatt kärl eller från ett centralt tillförselsystem
AF-75, -200 och -250 har inner- och ytterkärl av aluminium. Enheterna kan monteras på hjul som finns som tillbehör. S-170-styrenheten har ett separat hölje som sitter fast vid sidan om kärlen. Locken kan låsas med hänglås (ingår ej, går ej på AF-75).
AF-110 har ett runt innerkärl av aluminium och ett fyrkantigt ytterhölje av pulverlackad metall. Enheten är monterad på hjul. AF-400 har ett innerkärl av rostfritt stål. Användaren kan välja en roterande plattform till den här modellen (AF-400P). Den underlättar åtkomsten av ställen längst bak, Hjul och lås är standardmonterade. På båda modellerna är S-170-styrenheten inbyggd i frontpanelen för att underlätta inställning och avläsning.
Behållarna AF-800P och AF-1200P för biologiska prover består helt av rostfritt stål och är konstruerade för förvaring av prover under de mest effektiva och säkra förhållanden i flytande kväve i gas eller flytande form . Förbrukningen av flytande kväve minskar och hålltiden ökar tack vare den smala halsens. Dina värdefulla prover förvaras i gasform i ned till -150 °C precis under locket. Proverna är lätta att komma åt tack vare en inre roterande hållare, som kan vridas runt med hjälp av ett vred som sitter ovanpå behållaren.