Du sökte efter: Anteckningsböcker
Anteckningsböcker med pärm av slitstarkt material som skyddar dokumenten mot kemikalier och vatten. Anteckningsböckerna har numrerade sidor och fält för att notera specifika data. Et antal modeller innehåller periodiska- och konverteringstabeller i slutet för enkel citering.
Anteckningsböcker med pärm av slitstarkt material som skyddar dokumenten mot kemikalier och vatten. Anteckningsböckerna har numrerade sidor och fält för att notera specifika data. Et antal modeller innehåller periodiska- och konverteringstabeller i slutet för enkel citering.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These notebooks contain VWR® PUREImage, latex-free paper and have a see-through cover. Designed for use in cleanrooms and critical environments, where...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Läderimitation med beläggning för hållbarhet. Syrafritt, arkivsäkert papper (90 g). Används för att registrera och loggbokföra data för laboratorieutr...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These cleanroom spiral notebooks are made of synthetic latex paper.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Läderimitation för användning på labbet. Syrafritt, arkivsäkert papper (90 gsm). Innehåller sida med riktlinjer för laboratorieanteckningsböcker och i...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Skydd i läderimitation med beläggning, för hållbarhet i laboratoriemiljöer. Syrafritt arkivsäkert papper (90 gsm). Innehåller sida med riktlinjer för ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: 'FLEX'-omslag med beläggning för hållbarhet. Syrafritt, arkivsäkert papper (90 gsm).
Artikel nummer : (818-0247)
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: TexWrite® 22 Cleanroom Laboratory Notebooks are the only notebooks available made with synthetic cleanroom bond stationery. Cleanroom stationery is id...
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: TexWrite® spiralbunden anteckningsbok för renrum, collegelinjerat. Ett ekonomiskt val för anteckningar och dataregistrering i känsliga miljöer.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Polyethylene cover for durability in laboratory environments.
Leverantör: BERKSHIRE
Beskrivning: BCR® MyNotes Notebooks are an ideal choice for documentation. They are practical for note taking and data recording in the cleanroom (Class 1 - 10,000...
Artikel nummer : (NALG6501-1000)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Polyethylene cover. Specially designed for process record keeping and ideal for research laboratories in securing patent protection. Featuring 184 hig...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: For admissibility as court evidence, data on laboratory work, experiment details, and design and development. Use these notebooks to keep your indispe...
Artikel nummer : (818-1752)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Anteckningsbok, PE/Polypaper, Nalgene®, A4, Applikation: Laboratorie, Grid, Svart
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom