Du sökte efter: Papper
VWR har ett brett sortiment av papper och böker för laboratoriet och renrum. Våra renrumspapper är högkvalitativa produkter, som minskar risken för partikelkontaminering. Pappersprodukter är också tillgängliga för provtabeller, termiska skrivare och allmänna användningsområden som vanliga kontorsskrivare.
VWR har ett brett sortiment av papper och böker för laboratoriet och renrum. Våra renrumspapper är högkvalitativa produkter, som minskar risken för partikelkontaminering. Pappersprodukter är också tillgängliga för provtabeller, termiska skrivare och allmänna användningsområden som vanliga kontorsskrivare.
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Formulated with coated paper, without magnesium silicate, b-paper 80 or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cleanroom paper is designed for use in cleanroom environments, where the prevention of chemical and particle contamination is critical.
Sustainable Packaging
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Notebook paper.
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: CONTEXT™ cleanroom documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination.
Sale
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Toray carbon paper, TGP-H-60 can be used as a gas diffusion layer in fuel cell applications. It is also suitable for use as a catalyst backing layer.
Artikel nummer : (SCOI285414989)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: Thermo-sensitive paper for AVS printers.
UOM: 1 * 6 Items
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
Sale
Artikel nummer : (TEXWTX5800)
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (NALG6304-9811)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: These polyolefin sheets roll or fold without cracking and stay flexible at cold temperatures. They won't rip, stretch or shrink. They can be punched f...
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: TexBond® är ett papper för renrum med exceptionella egenskaper för den kontamineringskontroll som krävs i kritiska miljöer. Det är speciellt framtaget...
Artikel nummer : (818-0132)
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: TexWrite® 22 dokumentationsark för renrum av latexmättad cellulosa utan organiskt fyllnadsmaterial.
UOM: 1 * 2.500 Items
Artikel nummer : (ORIO55PR45)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: Thermal printer paper for use with pH3695-5/-7 or 55PR40/49 printers.
UOM: 1 * 5 Items
Artikel nummer : (PERCN5376819)
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: NITRITEX
Beskrivning: Smooth paper surface, bagged in ISO Class 4/Class 10 cleanroom, individually lot numbered.
Artikel nummer : (HPLC11650542)
Leverantör: COLLECTION PREFIX HPLC
Beskrivning: Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Skrivare
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (ICNA07MC1030)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Thermal paper roll, SafTest, for Microchem I printer, 57,15 mm × 24,4 m, SafTest, Skrivare
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom