Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Pennor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/37/18989637.jpg
Ett brett urval pennor för laboratorie- och produktionsapplikationer. Olika modeller har kompatibilitet med våta, torra eller andra krävande miljöer. De ultrafina modellerna är idealiska för att göra precisa linjer, för noteringar av resultat i laboratorieböcker, ifyllning av diagram och för att märka papp- och plastasker. Laboratoriepennorna är vattentäta, smörjs inte ut, luktfria och resistenta mot de vanligsta kemikalierna.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"38"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Fin spets, VWR®, Applikation: Common use, Svart
Artikel nummer : (631-1136)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The ultra-fine tip of this permanent marker and the contrasting black colour allow clearly legible writing. Writes on glass, plastic and paper.
UOM:  1 * 12 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Perfekt för objektglas, provpåsar och bägare.
Artikel nummer : (SIMPM495-12)
Leverantör:  Simport Scientific
Benämning:   This pen is specially suited to be used on anterior surfaces and sides of histology cassettes.
UOM:  1 * 10 Items
Artikel nummer : (BRDY110594)
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   These marker pens are erasable.
UOM:  1 * 4 Items
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   These labelling pens use a quick drying ink.
Artikel nummer : (BOCH12601)
Leverantör:  BOCHEM
Benämning:   The engraving device is used for permanent labeling of lab equipment.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  NUNC
Benämning:   För märkning av kryomaterial som kryorör, kryolådor och kryoetiketter. 1 set innehåller en vardera av följande pennor: svart, blå, röd och grön.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 38
  1  2  3  4  5  Nästa