Blottingpapper, Amersham Hybond™
Leverantör: Cytiva
RPN6101MEA 860 SEK
RPN6101M
Blottingpapper, Amersham Hybond™
Blottingmembran
Blottingpapper för forskningslaboratorier som är avsett för gelelektrofores i alla typer av molekylärbiologi- och proteinstudietillämpningar.
  • Rekommenderas för användning med alla Hybond™-blottingmembran
  • Hög renhetsgrad och enhetlighet säkerställer konsekventa och reproducerbara resultat
  • 0,39 mm tjockt papper av ren cellulosaklass med medelhög våtstyrka och slät yta