Centrifug, bordsmodell, med eller utan kyla, Megafuge® 16/40-serien
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
521-2251EA 0 SEK
521-2251 521-1525 521-1521
Centrifug, bordsmodell, med eller utan kyla, Megafuge® 16/40-serien
Centrifuger Bordscentrifuger
Megafuge®-centrifuger erbjuder exceptionell kapacitet, ergonomi och värde för rutinmässig provbehandling på bänkskivan. De ledande innovativa designerna möjliggör säker, enkel och bekväm daglig användning.
  • Intuitiva inställningar och stor, tydlig LED-display förenklar drift och programmering
  • Auto-Lock® III rotorsystem – system för rotorbyte utan verktyg som gör det lätt att byta rotor på 3 sekunder med en enkel knapptryckning, för enkel växling mellan rotorer och smidig åtkomst till rotorkammaren för rengöring
  • ClickSeal®-lösning för skydd mot biologisk kontaminering – enkelt att öppna och stänga med en behandskad hand tack vare en lättmanövrerad spak, eliminerar behovet av skruvlock och komplicerade klämmor
  • SMARTSpin®-tekniken optimerar acceleration, broms och obalans, och ger maximal säkerhet, smidig centrifugering och reproducerbara separationer
Med olika rotorer för att uppfylla alla behov (ytterligare information om rotorer finns efter Multifuge X-serien).