Du sökte efter: Provbehållare/Provburk
Högkvalitativa behållare eller burkar för provtagning, förvaring och transport av prover. Försegelbara, täta lock förhindrar oavsiktlig exponering av provet. Genomskinliga väggar som möjliggör observation av provet utan att behöva ytterligare exponering finns i många av dessa olika behållare. Vi har ett stort antal provbehållare/provburkar i vårt sortiment. De finns i ett brett urval av storlekar, former och specifika användningar för alla laboratoriebehov.
Högkvalitativa behållare eller burkar för provtagning, förvaring och transport av prover. Försegelbara, täta lock förhindrar oavsiktlig exponering av provet. Genomskinliga väggar som möjliggör observation av provet utan att behöva ytterligare exponering finns i många av dessa olika behållare. Vi har ett stort antal provbehållare/provburkar i vårt sortiment. De finns i ett brett urval av storlekar, former och specifika användningar för alla laboratoriebehov.
145  results were found
SearchResultCount:"145"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, genomskinlig.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, clear, with LDPE screw cap.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, genomskinlig.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, translucent.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Q Path® containers (PP) with suitable caps (PE) for safe transport of biopsy probes.
Artikel nummer : (720-1987)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Container for transport of biological samples.
UOM: 1 * 120 Items
Leverantör: Kautex
Beskrivning: PVC, square, transparent or brown transparent colours.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel 18/10
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: LDPE, genomskinlig.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: PS clear, with PE screw cap.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: PP translucent or PS clear, with PE or metal screw cap
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Polystyrene clear, with metal screw cap.
Leverantör: Kautex
Beskrivning: HDPE. Square. Natural colour. With moulded hand-grip.
Leverantör: KINEMATICA
Beskrivning: Dispersing vessel, cloverleaf-like, with screwcap with hole and sealing, Borosilikatglas, Volym: 150 ml, Ytterdiam.: 54 mm, Höjd: 150 mm, GS 25KL20
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Made of 18/10 stainless steel.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 145
no targeter for Bottom