Dessa provtagare kan användas för att ta prov av bulkmaterial, som lätt kan fastna eller sätta sig under provtagningen på grund av sin partikelform.
- Rostfritt stål AISI 316
- För bulkmaterial som fastnar eller lätt sätter sig
I jämförelse med andra standard produkter för provtagning av flera skikt av provmaterial har den tvådelade provtagaren inga spaltar där mediet kan fastna. Detta gör det möjligt att ta ett ordentligt prov av pulver och granulat genom flera skiktar, såsom glaskulor eller metallpulver.
Beroende på storlek kan provtagaren i rostfritt stål användas för provtagning från ett stort antal olika behållare, från stora påsar till små burkar. Provtagaren tar ett representativt kärnprov och är idealiskt för användning inom labb och industri.
Leveransinformation: I leveransen ingår provtagaren (bestående av borrstång och borrrör) och en fästklämma.