Ett urval av åtta hög nivå balanser som erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet kombinerat med en slitstark LED pekskärm för enklare applikationer i laboratorium, industriella och utbildningsinställningar.
- Mycket exakta resultat (avancerad vägningsteknik)
- Snabba stabiliseringstider
- Lätt att rengöra och hög kemikaliebeständighet
- Kontrollpanel med hög upplösning, pekskärmsfunktionalitet och åtta språkalternativ
- Överbelastningsskydd
- Framtidssäkert USB-typ C-gränssnitt
- Vägning av underbänk
- Dataöverföring som PC-kalkylblad, PC-text och Ascii-protokoll
- 6 inbyggda applikationer med GLP/GMP-kompatibel datautgång: Vägning och dosering, räkning, procentvägning, densitetsbestämning, massenhetskonvertering och djurvägning
Dessa högkvalitativa vågar har ett polybutylentereftalat (PBT) -hus, som har utmärkt kemisk beständighet. Kontrollenheten är tillverkad av glas. Alla analytiska modeller (PBA) har ett glasdragskydd med bekväm åtkomst till vägningsskålen. Detta dragskydd är speciellt belagt för att minimera vägningsfel från elektrostatiskt laddade prover. Vågskålen är rostfritt stål.
Modeller med intern 'One-Touch-Calibration' betecknas av I i modellnamnet. FC-modeller levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat.
Certifikat: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1