Cerium trichloride hydrate 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
APOSIN1414-250GEA 2775 SEK
APOSIN1414-250G
Cerium trichloride hydrate 99,9%
Cerium trichloride hydrate
Formel: CeCl₃·xH₂O
MW: 246,48 g/mol (anhy)
Smältpunkt: 848 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149633
CAS nummer: 19423-76-8
EINECS: 232-227-8