3-Chloro-2-methylphenylboronic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
APOSOR13157-1GEA 165 SEK
APOSOR13157-1G APOSOR13157-5G
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid 96%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Smältpunkt: 175…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115641
CAS nummer: 313545-20-9