3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
APOSOR13173-250MGEA
0
SEK
APOSOR13173-250MG
APOSOR13173-5G
APOSOR13173-1G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formel:
C₉H₉BO₄ MW: 191,98 g/mol Smältpunkt: 218 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD01075738 CAS nummer: 216144-91-1 |