2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
APOSOR3508-1GEA 1700 SEK
APOSOR3508-1G
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole 97%
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole
Formel: C₁₇H₂₁BrO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03855308
CAS nummer: 104224-63-7