4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
APOSOR7222-5GEA
425
SEK
APOSOR7222-5G
APOSOR7222-25G
APOSOR7222-1G
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formel:
C₁₂H₁₉BO₃ MW: 222,09 g/mol Smältpunkt: 85 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04039027 CAS nummer: 121219-08-7 |