4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
APOSPC5016-5GEA
0
SEK
APOSPC5016-5G
APOSPC5016-1G
APOSPC5016-250MG
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₉BFNO₃ MW: 196,97 g/mol Smältpunkt: 226…228 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08235038 CAS nummer: 874219-19-9 |