- Hem
- Sterilisatorer
- Autoklaver (ångsterilisering)
- Autoklav, bords- och golvmodell, D-Line serie
Autoklav, bords- och golvmodell, D-Line serie
Leverantör: Tuttnauer
TUTT2840EL
Autoklav, bords- och golvmodell, D-Line serie
Sterilisatorer
Autoklaver (ångsterilisering)
Choosing the right steam steriliser depends on several considerations; load diversity, frequency of use, available services and load volumes. The Tuttnauer line of vertical and benchtop sterilisers for the life sciences successfully meets the challenges posed today in laboratories and research institutes. The chamber is constructed of long lasting 316 L/Ti grade stainless steel with superior corrosion resistance, the generator is made from stainless steel.
Att välja rätt autoklav beror på flera faktorer: antal olika applikationer, användningsfrekvens, vilka tjänster behövs och belastning. Bords- och golvautoklaver från Tuttnauer uppfyller de behov som finns idag på laboratorier och inom forskning.
- Tillverkad för enkel service med tillgång till alla komponenter
- Mikroprocessorstyrd för förbättrad övervakning och kontroll
- För alla applikationer inkl. vätskor, instrument och avfall
- Alla program kan anpassas för användarens särskilda behov och krav
- Tuttnauer är den första tillverkaren att använda en färgdisplay i de nya modellerna
- Interfacet (UI) har gjorts om för att vara lätt att använda: en display med flera färger underlättar avläsningen, färgen visar var i cykeln man befinner sig, med inbyggda historiska data och grafisk visning av temperatur och tryck.
Säkerhetsfunktioner: en säkerhetsanordning hindrar användaren att öppna dörren när kammaren är trycksatt, ånga får inte komma in i kammaren när dörren är öppen, en cykel kan inte starta om dörren är öppen eller inte riktigt låst, dörren öppnas inte förrän temperaturen är under en viss säker nivå.
Dubbel oberoende övervakning: kombinerad elektronisk och mekanisk övervakning garanterar korrekta resultat. Användaren har två oberoende möjligheter att övervaka temperatur och tryck.
Reduced cycle times with optional fast cooling:
Tuttnauer’s accelerated cooling technology reduces cycle time and protects the load by minimising its exposure to high temperatures. Rapid cooling typically reduces cooling time by as much as 75%.
Fan assisted cooling:
An additional feature that further enhances the cooling stage is the optional radial ventilator. The fan circulates the hot air, inside the chamber, transferring the heat to the cooled chamber walls or cooling coils. The overall chamber and load temperature rapidly drops.
Tuttnauer’s accelerated cooling technology reduces cycle time and protects the load by minimising its exposure to high temperatures. Rapid cooling typically reduces cooling time by as much as 75%.
Fan assisted cooling:
An additional feature that further enhances the cooling stage is the optional radial ventilator. The fan circulates the hot air, inside the chamber, transferring the heat to the cooled chamber walls or cooling coils. The overall chamber and load temperature rapidly drops.
Efficient air removal by optional vacuum:
The vacuum pump is optional and if not selected the gravity displacement air removal method is used. Fractioned pre-vacuum air removal eliminates air pockets from all load types and maximises steam penetration. A pre-vacuum pump removes the air from the chamber. This allows for complete air removal with more efficient steam penetration throughout the entire load.
The vacuum pump is optional and if not selected the gravity displacement air removal method is used. Fractioned pre-vacuum air removal eliminates air pockets from all load types and maximises steam penetration. A pre-vacuum pump removes the air from the chamber. This allows for complete air removal with more efficient steam penetration throughout the entire load.
Optional bio-hazardous waste sterilisation:
The Tuttnauer line of advanced laboratory autoclaves supplies a full sterilisation solution for the treatment of bio-hazardous waste. The autoclaves can be supplied with an optional exhaust filtration system. During the air removal stage, prior to sterilisation, all effluent is passed through a biological filter that provides an extra level of protection. During the sterilisation phase, condensate does not leave the autoclave chamber. It is removed only after the sterilisation phase is complete. The laboratory staff and environment are therefore protected from contamination.
The Tuttnauer line of advanced laboratory autoclaves supplies a full sterilisation solution for the treatment of bio-hazardous waste. The autoclaves can be supplied with an optional exhaust filtration system. During the air removal stage, prior to sterilisation, all effluent is passed through a biological filter that provides an extra level of protection. During the sterilisation phase, condensate does not leave the autoclave chamber. It is removed only after the sterilisation phase is complete. The laboratory staff and environment are therefore protected from contamination.
Observera: Please contact your local Avantor office to clarify the the correct model / features that suit your application.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Fråga efter pris
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart