  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Antikroppar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/33/91/21093391.jpg
Hundratusentals antikroppar är tillgängliga hos VWR. Hitta din antikropp genom att selektera på egenskaper som navn, reaktion, konjugering, klonalitet, värd och andra nyckelfaktorer. Antikroppar somanvänds för identifiering och för at lokalisera intracellulära och extracellulära protein i kommersiella applikationer som ELISA, Western blotting, immunokemi och flowcytometri finns tillgängliga.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Välj alternativ nedan för att förfina sökning. Flera val kan göras. Klicka på OK för att visa resultat.
SearchResultCount:"491777"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  US Biological
Beskrivning:   INSULIN PAB RB XHU 1 * 100 µl
UOM:  1 * 100 µl
Leverantör:  Tonbo Biosciences
Beskrivning:   The 2.4G2 antibody is specific for a common epitope found in the extracellular regions of mouse Fc-receptors Fc-gamma II (CD32) and Fc-gamma III (CD16...
Leverantör:  Rockland Immunochemicals
Beskrivning:   Secondary Rabbit Anti-F(ab')2 Reacts with Sheep (Ovine)
UOM:  1 * 1.500 µG
Leverantör:  Rockland Immunochemicals
Beskrivning:   Anti-Human IgA alpha heavy chain is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA ass...
UOM:  1 * 1 mg
Artikel nummer : (AVIVARP52586_P050)
Leverantör:  Aviva Systems Biology
Beskrivning:   N/A
UOM:  1 * 50 µG
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 491 777
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa